SAB1412214
ANTI-STAT5B antibody produced in mouse
clone 2D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
STAT5, STAT5B
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D1, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT5B(6777)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
VYSKYYTPVPCESATAKAVDGYVKPQIKQVVPEFVNASADAGGGSATYMDQAPSPAVCPQAHYNMYPQNPDSVLDTDGDFDLEDTMDVARRVEELLGRPMDSQWIPHAQS