Kluczowe dokumenty
SAB1412206
Sigma-Aldrich
ANTI-TCL1A antibody produced in mouse
clone 2F7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
TCL1, TCL1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2F7, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 31.68 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCL1A(8115)
Immunogen
TCL1A (NP_068801.1, 61 a.a. ~ 114 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PMTPTQIGPSLLPIMWQLYPDGRYRSSDSSFWRLVYHIKIDGVEDMLLELLPDD
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuangping Guo et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(12), 3078-3086 (2014-03-19)
Gain-of-function mutations of enhancer of Zeste homolog 2 (EZH2) occur frequently in diffuse large B-cell lymphomas and in follicular lymphomas. However, the frequency of EZH2 mutation in Chinese follicular lymphomas and the potential targets affected by this mutation are unknown.