Kluczowe dokumenty
SAB1412182
Sigma-Aldrich
ANTI-SMAD4 antibody produced in mouse
clone 3D7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DPC4, JIP, MADH4, SMAD4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37.84 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
proximity ligation assay: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMAD4(4089)
Opis ogólny
Gen SMAD4 (mothers against decapentaplegic homolog 4), znany również jako DPC4 (deleted in pancreatic carcinoma), jest mapowany na ludzkim chromosomie 18q21.1. Białko lokalizuje się w cytoplazmie i jądrze.
Immunogen
SMAD4 (NP_005350, 56 a.a. ~ 165 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
SLITAITTNGAHPSKCVTIQRTLDGRLQVAGRKGFPHVIYARLWRWPDLHKNELKHVKYCQYAFDLKCDSVCVNPYHYERVSPGIDLSGLTLQSNAPSSMMVKDEYVHD
Działania biochem./fizjol.
Po aktywacji TGFβ (transformujący czynnik wzrostu β), białka SMAD (matki przeciwko homologowi decapentaplegic) są odpowiedzialne za aktywację transkrypcji w jądrze. SMAD4 jest kluczowym białkiem sygnalizacji TGFβ. Promuje wiązanie SMAD2/4 do DNA i pomaga SMAD1/2 w stymulacji transkrypcji. Mutacje w SMAD4 są związane z zespołem polipowatości młodzieńczej, dziedziczną krwotoczną teleangiektazją i zespołem Myhre. W raku nerkowokomórkowym aktywuje białko H1, a tym samym hamuje progresję raka. SMAD4 jest uważany za białko supresorowe nowotworu.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
3-Phosphoinositide-dependent PDK1 negatively regulates transforming growth factor-beta-induced signaling in a kinase-dependent manner through physical interaction with Smad proteins.
Seong HA
The Journal of Biological Chemistry, 282, 12272-12289 (2007)
A restricted spectrum of mutations in the SMAD4 tumor-suppressor gene underlies Myhre syndrome.
Caputo V
American Journal of Human Genetics, 90, 161-169 (2012)
Smad4 suppresses the progression of renal cell carcinoma via the activation of forkhead box protein H1.
Liu Y
Molecular Medicine Reports, 11, 2717-2722 (2015)
A combined syndrome of juvenile polyposis and hereditary haemorrhagic telangiectasia associated with mutations in MADH4 (SMAD4).
Gallione CJ
Lancet, 363, 852-859 (2004)
Mutations in DPC4 (SMAD4) cause juvenile polyposis syndrome, but only account for a minority of cases.
Houlston R
Human Molecular Genetics, 7, 1907-1912 (1998)