Kluczowe dokumenty
SAB1412002
Sigma-Aldrich
ANTI-ACVRL1 antibody produced in mouse
clone 1E7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACVRL1, ACVRLK1, ALK-1, ALK1, HHT
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1E7, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.41 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACVRL1(94)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor powierzchniowy typu I dla ligandów z nadrodziny TGF-beta. Dzieli on z innymi receptorami typu I wysoki stopień podobieństwa w subdomenach kinazy serynowo-treoninowej, region bogaty w glicynę i serynę (zwany domeną GS) poprzedzający domenę kinazy oraz krótki C-końcowy ogon. Kodowane białko, czasami określane jako ALK1, dzieli podobne struktury domen z innymi blisko spokrewnionymi białkami kinazy podobnej do receptora ALK lub aktywiny, które tworzą podrodzinę receptorowych kinaz serynowo-treoninowych. Mutacje w tym genie są związane z teleangiektazją krwotoczną typu 2, znaną również jako zespół Rendu-Oslera-Webera 2. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
ACVRL1 (AAH42637, 22 a.a. ~ 119 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
DPVKPSRGPLVTCESPHCKGPTCRGAWCTVVLVREEGRHPQEHRGCGNLHRELCRGRPTEFVNHYCCDSHLCNHNVSLVLEATQPPSEQPGTDGQL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)