SAB1411977
ANTI-TYK2 antibody produced in mouse
clone 5A4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
JTK1, TYK2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
5A4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36.41 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TYK2(7297)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
PVCHLRLLAQAEGEPCYIRDSGVAPTDPGPESAAGPPTHEVLVTGTGGIQWWPVEEEVNKEEGSSGSSGRNPQASLFGKKAKAHKAFGQPADRPREPLWA