Kluczowe dokumenty
SAB1411761
Sigma-Aldrich
Anti-TDRD3 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ21007
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
3
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 73.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TDRD3(81550)
Immunogen
TDRD3 (NP_110421.1, 1 a.a. ~ 651 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLRLQMTDGHISCTAVEFSYMSKISLNTPPGTKVKLSGIVDIKNGFLLLNDSNTTVLGGEVEHLIEKWELQRSLSKHNRSNIGTEGGPPPFVPFGQKCVSHVQVDSRELDRRKTLQVTMPVKPTNDNDEFEKQRTAAIAEVAKSKETKTFGGGGGGARSNLNMNAAGNRNREVLQKEKSTKSEGKHEGVYRELVDEKALKHITEMGFSKEASRQALMDNGNNLEAALNVLLTSNKQKPVMGPPLRGRGKGRGRIRSEDEEDLGNARPSAPSTLFDFLESKMGTLNVEEPKSQPQQLHQGQYRSSNTEQNGVKDNNHLRHPPRNDTRQPRNEKPPRFQRDSQNSKSVLEGSGLPRNRGSERPSTSSVSEVWAEDRIKCDRPYSRYDRTKDTSYPLGSQHSDGAFKKRDNSMQSRSGKGPSFAEAKENPLPQGSVDYNNQKRGKRESQTSIPDYFYDRKSQTINNEAFSGIKIEKHFNVNTDYQNPVRSNSFIGVPNGEVEMPLKGRRIGPIKPAGPVTAVPCDDKIFYNSGPKRRSGPIKPEKILESSIPMEYAKMWKPGDECFALYWEDNKFYRAEVEALHSSGMTAVVKFIDYGNYEEVLLSNIKPIQTEAWEEEGTYDQTLEFRRGGDGQPRRSTRPTQQFYQPPRARN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Nithya Narayanan et al.
Cell discovery, 3, 16048-16048 (2017-01-20)
The Tudor domain-containing proteins are characterized by their specific interactions with methylated protein motifs, including methyl-arginines and methyl-lysines. The Tudor domain-containing protein 3 (TDRD3) is one of the major methyl-arginine effector molecules that recognizes methylated arginine residues on histones and
Alan Morettin et al.
Scientific reports, 7(1), 5153-5153 (2017-07-13)
Tudor domain containing protein 3 (TDRD3) is a modular protein identified based on its ability to recognize methylated arginine motifs through its Tudor domain. We have previously shown that TDRD3 localizes to cytoplasmic stress granules, a structure shown to promote
Lifeng Huang et al.
Nucleic acids research, 46(6), 3061-3074 (2018-02-23)
DNA topoisomerase 3B (TOP3B) is unique among all mammalian topoisomerases for its dual activities that resolve both DNA and RNA topological entanglements to facilitate transcription and translation. However, the mechanism by which TOP3B activity is regulated is still elusive. Here