Kluczowe dokumenty
SAB1411689
Sigma-Aldrich
Anti-PPM1F antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CaMKPase, FEM-2, KIAA0015, POPX2, hFEM-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 49.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PPM1F(9647)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a member of the PP2C family of Ser/Thr protein phosphatases. PP2C family members are known to be negative regulators of cell stress response pathways. This phosphatase can interact with Rho guanine nucleotide exchange factors (PIX), and thus block the effects of p21-activated kinase 1 (PAK), a protein kinase mediating biological effects downstream of Rho GTPases. Calcium/calmodulin-dependent protein kinase II gamma (CAMK2G/CAMK-II) is found to be one of the substrates of this phosphatase. The overexpression of this phosphatase or CAMK2G has been shown to mediate caspase-dependent apoptosis. An alternatively spliced transcript variant has been identified, but its full-length nature has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
PPM1F (NP_055449.1, 1 a.a. ~ 454 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSSGAPQKSSPMASGAEETPGFLDTLLQDFPALLNPEDPLPWKAPGTVLSQEEVEGELAELAMGFLGSRKAPPPLAAALAHEAVSQLLQTDLSEFRKLPREEEEEEEDDDEEEKAPVTLLDAQSLAQSFFNRLWEVAGQWQKQVPLAARASQRQWLVSIHAIRNTRRKMEDRHVSLPSFNQLFGLSDPVNRAYFAVFDGHGGVDAARYAAVHVHTNAARQPELPTDPEGALREAFRRTDQMFLRKAKRERLQSGTTGVCALIAGATLHVAWLGDSQVILVQQGQVVKLMEPHRPERQDEKARIEALGGFVSHMDCWRVNGTLAVSRAIGDVFQKPYVSGEADAASRALTGSEDYLLLACDGFFDVVPHQEVVGLVQSHLTRQQGSGLRVAEELVAAARERGSHDNITVMVVFLRDPQELLEGGNQGEGDPQAEGRRQDLPSSLPEPETQAPPRS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)