Kluczowe dokumenty
SAB1411569
Sigma-Aldrich
Anti-IL18R1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD218a, CDw218a, IL-1Rrp, IL18RA, IL1RRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 62.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL18R1(8809)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest receptorem cytokin należącym do rodziny receptorów interleukiny 1. Receptor ten specyficznie wiąże interleukinę 18 (IL18) i jest niezbędny do transdukcji sygnału za pośrednictwem IL18. Doniesiono, że IFN-alfa i IL12 indukują ekspresję tego receptora w komórkach NK i T. Gen ten wraz z czterema innymi członkami rodziny receptorów interleukiny 1, w tym IL1R2, IL1R1, ILRL2 (IL-1Rrp2) i IL1RL1 (T1/ST2), tworzy klaster genów na chromosomie 2q. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
IL18R1 (NP_003846.1, 1 a.a. ~ 541 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNCRELPLTLWVLISVSTAESCTSRPHITVVEGEPFYLKHCSCSLAHEIETTTKSWYKSSGSQEHVELNPRSSSRIALHDCVLEFWPVELNDTGSYFFQMKNYTQKWKLNVIRRNKHSCFTERQVTSKIVEVKKFFQITCENSYYQTLVNSTSLYKNCKKLLLENNKNPTIKKNAEFEDQGYYSCVHFLHHNGKLFNITKTFNITIVEDRSNIVPVLLGPKLNHVAVELGKNVRLNCSALLNEEDVIYWMFGEENGSDPNIHEEKEMRIMTPEGKWHASKVLRIENIGESNLNVLYNCTVASTGGTDTKSFILVRKADMADIPGHVFTRGMIIAVLILVAVVCLVTVCVIYRVDLVLFYRHLTRRDETLTDGKTYDAFVSYLKECRPENGEEHTFAVEILPRVLEKHFGYKLCIFERDVVPGGAVVDEIHSLIEKSRRLIIVLSKSYMSNEVRYELESGLHEALVERKIKIILIEFTPVTDFTFLPQSLKLLKSHRVLKWKADKSLSYNSRFWKNLLYLMPAKTVKPGRDEPEVLPVLSES
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)