Kluczowe dokumenty
SAB1411558
Sigma-Aldrich
Anti-TRADD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Hs.89862, MGC11078
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 34.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRADD(8717)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a death domain containing adaptor molecule that interacts with TNFRSF1A/TNFR1 and mediates programmed cell death signaling and NF-kappaB activation. This protein binds adaptor protein TRAF2, reduces the recruitment of inhibitor-of-apoptosis proteins (IAPs) by TRAF2, and thus suppresses TRAF2 mediated apoptosis. This protein can also interact with receptor TNFRSF6/FAS and adaptor protein FADD/MORT1, and is involved in the Fas-induced cell death pathway. (provided by RefSeq)
Immunogen
TRADD (NP_003780.1, 1 a.a. ~ 312 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAGQNGHEEWVGSAYLFVESSLDKVVLSDAYAHPQQKVAVYRALQAALAESGGSPDVLQMLKIHRSDPQLIVQLRFCGRQPCGRFLRAYREGALRAALQRSLAAALAQHSVPLQLELRAGAERLDALLADEERCLSCILAQQPDRLRDEELAELEDALRNLKCGSGARGGDGEVASAPLQPPVPSLSEVKPPPPPPPAQTFLFQGQPVVNRPLSLKDQQTFARSVGLKWRKVGRSLQRGCRALRDPALDSLAYEYEREGLYEQAFQLLRRFVQAEGRRATLQRLVEALEENELTSLAEDLLGLTDPNGGLA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Juhee Jeon et al.
Biochemical pharmacology, 89(4), 515-525 (2014-04-17)
The ligation of interleukin-1 receptor (IL-1R) or tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1) induces the recruitment of adaptor proteins and their concomitant ubiquitination to the proximal receptor signaling complex, respectively. Such are upstream signaling events of IKK that play essential