Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB1411523
Sigma-Aldrich
Anti-RGS5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MST092, MST106, MST129, MSTP032, MSTP092, MSTP106, MSTP129
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 20.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RGS5(8490)
Opis ogólny
Regulatory sygnalizacji białek G (RGS) są cząsteczkami transdukcji sygnału, które mają strukturalną homologię do SST2 z Saccharomyces cerevisiae i EGL-10 z Caenorhabditis elegans. Wiele genów homologicznych do SST2 występuje u wyższych eukariontów. Białka RGS są zaangażowane w regulację heterotrimerycznych białek G, działając jako aktywatory GTPazy.[dostarczone przez OMIM
Immunogen
RGS5 (NP_003608.1, 1 a.a. ~ 181 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MCKGLAALPHSCLERAKEIKIKLGILLQKPDSVGDLVIPYNEKPEKPAKTQKTSLDEALQWRDSLDKLLQNNYGLASFKSFLKSEFSEENLEFWIACEDYKKIKSPAKMAEKAKQIYEEFIQTEAPKEVNIDHFTKDITMKNLVEPSLSSFDMAQKRIHALMEKDSLPRFVRSEFYQELIK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Liang Min et al.
Molecular medicine reports, 13(3), 2518-2526 (2016-02-06)
The present study aimed to investigate the effect of Buyang Huanwu decoction (BYHWD) on tumor growth, metastasis and angiogenesis in nude mice bearing human hepatocellular carcinoma (HCC) HCCLM3 xenografts. A total of 96 nude mice bearing HCCLM3 xenografts were randomly