Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Key Documents
SAB1411464
Sigma-Aldrich
Anti-TUBB1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
dJ543J19.4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 50.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TUBB1(81027)
Opis ogólny
Microtubules are involved in a wide variety of cellular processes, including mitosis, morphogenesis, platelet formation, and mobility of cilia and flagella. Circulating platelets carry a single marginal microtubule coil that is wound in 8 to 12 turns and is responsible for platelet shape. TUBB1 is the major beta-tubulin expressed in platelets and megakaryocytes and is required for optimal platelet assembly (Wang et al., 1986 [PubMed 3782288]; Schulze et al., 2004 [PubMed 15315966]).[supplied by OMIM
Immunogen
TUBB1 (NP_110400.1, 1 a.a. ~ 451 a.a) full-length human protein.
Sequence
MREIVHIQIGQCGNQIGAKFWEMIGEEHGIDLAGSDRGASALQLERISVYYNEAYGRKYVPRAVLVDLEPGTMDSIRSSKLGALFQPDSFVHGNSGAGNNWAKGHYTEGAELIENVLEVVRHESESCDCLQGFQIVHSLGGGTGSGMGTLLMNKIREEYPDRIMNSFSVMPSPKVSDTVVEPYNAVLSIHQLIENADACFCIDNEALYDICFRTLKLTTPTYGDLNHLVSLTMSGITTSLRFPGQLNADLRKLAVNMVPFPRLHFFMPGFAPLTAQGSQQYRALSVAELTQQMFDARNTMAACDLRRGRYLTVACIFRGKMSTKEVDQQLLSVQTRNSSCFVEWIPNNVKVAVCDIPPRGLSMAATFIGNNTAIQEIFNRVSEHFSAMFKRKAFVHWYTSEGMDINEFGEAENNIHDLVSEYQQFQDAKAVLEEDEEVTEEAEMEPEDKGH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3