Key Documents
SAB1411435
Sigma-Aldrich
Anti-ADIPOR2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ACDCR2, FLJ21432, MGC4640, PAQR2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ADIPOR2(79602)
Opis ogólny
The adiponectin receptors, ADIPOR1 (MIM 607945) and ADIPOR2, serve as receptors for globular and full-length adiponectin (MIM 605441) and mediate increased AMPK (see MIM 602739) and PPAR-alpha (PPARA; MIM 170998) ligand activities, as well as fatty acid oxidation and glucose uptake by adiponectin (Yamauchi et al., 2003 [PubMed 12802337]).[supplied by OMIM
Immunogen
ADIPOR2 (NP_078827.2, 1 a.a. ~ 386 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNEPTENRLGCSRTPEPDIRLRKGHQLDGTRRGDNDSHQGDLEPILEASVLSSHHKKSSEEHEYSDEAPQEDEGFMGMSPLLQAHHAMEKMEEFVCKVWEGRWRVIPHDVLPDWLKDNDFLLHGHRPPMPSFRACFKSIFRIHTETGNIWTHLLGCVFFLCLGIFYMFRPNISFVAPLQEKVVFGLFFLGAILCLSFSWLFHTVYCHSEGVSRLFSKLDYSGIALLIMGSFVPWLYYSFYCNPQPCFIYLIVICVLGIAAIIVSQWDMFATPQYRGVRAGVFLGLGLSGIIPTLHYVISEGFLKAATIGQIGWLMLMASLYITGAALYAARIPERFFPGKCDIWFHSHQLFHIFVVAGAFVHFHGVSNLQEFRFMIGGGCSEEDAL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3