Kluczowe dokumenty
SAB1411431
Sigma-Aldrich
Anti-HSD17B8 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
D6S2245E, FABG, FABGL, H2-KE6, HKE6, KE6, RING2, SDR30C1, dJ1033B10.9
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD17B8(7923)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
In mice, the Ke6 protein is a 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase that can regulate the concentration of biologically active estrogens and androgens. It is preferentially an oxidative enzyme and inactivates estradiol, testosterone, and dihydrotestosterone. However, the enzyme has some reductive activity and can synthesize estradiol from estrone. The protein encoded by this gene is similar to Ke6 and is a member of the short-chain dehydrogenase superfamily. An alternatively spliced transcript of this gene has been detected, but the full-length nature of this variant has not been determined. (provided by RefSeq)
Immunogen
HSD17B8 (NP_055049.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASQLQNRLRSALALVTGAGSGIGRAVSVRLAGEGATVAACDLDRAAAQETVRLLGGPGSKEGPPRGNHAAFQADVSEARAARCLLEQVQACFSRPPSVVVSCAGITQDEFLLHMSEDDWDKVIAVNLKGTFLVTQAAAQALVSNGCRGSIINISSIVGKVGNVGQTNYAASKAGVIGLTQTAARELGRHGIRCNSVLPGFIATPMTQKVPQKVVDKITEMIPMGHLGDPEDVADVVAFLASEDSGYITGTSVEVTGGLFM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3