Kluczowe dokumenty
SAB1411424
Sigma-Aldrich
Anti-MMP28 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EPILYSIN, MM28, MMP-28, MMP25
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP28(79148)
Opis ogólny
Proteins of the matrix metalloproteinase (MMP) family are involved in the breakdown of extracellular matrix for both normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction and tissue remodeling, and disease processes, such as asthma and metastasis. This gene encodes a secreted enzyme that degrades casein. Its expression pattern suggests that it plays a role in tissue homeostasis and in wound repair. Transcript variants encoding different isoforms have been described. (provided by RefSeq)
Immunogen
MMP28 (AAH02631, 1 a.a. ~ 393 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVARVGLLLRALQLLLWGHLDAQPAERGGQELRKEAEAFLEKYGYLNEQVPKAPTSTRFSDAIRAFQWVSQLPVSGVLDRATLRQMTRPRCGVTDTNSYAAWAERISDLFARHRTKMRRKKRFAKQGNKWYKQHLSYRLVNWPEHLPEPAVRGAVRAAFQLWSNVSALEFWEAPATGPADIRLTFFQGDHNDGLGNAFDGPGGALAHAFLPRRGEAHFDQDERWSLSRRRGRNLFVVLAHEIGHTLGLTHSPAPRALMAPYYKRLGRDALLSWDDVLAVQSLYGKPLGGSVAVQLPGKLFTDFETWDSYSPQGRRPETQGPKYCHSSFDAITVDRQQQLYIFKGSHFWEVAADGNVSEPRPLQERWVGLPPNIEAAAVSLNDGDFYFFKVQSV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laura K Mäkinen et al.
Head & neck, 36(12), 1783-1788 (2014-02-04)
Predicting the clinical course of early-stage oral tongue squamous cell carcinoma (SCC) is challenging. As matrix metalloproteinases (MMPs) are enzymes associated with invasion, metastasis, and poor survival in many cancers, we examined MMP-7 and MMP-25 in oral tongue SCC. We