Key Documents
SAB1411332
Sigma-Aldrich
Anti-TCEB3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ38760, FLJ42849, SIII, TCEB3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 87.2 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCEB3(6924)
Opis ogólny
This gene encodes the protein elongin A, which is a subunit of the transcription factor B (SIII) complex. The SIII complex is composed of elongins A/A2, B and C. It activates elongation by RNA polymerase II by suppressing transient pausing of the polymerase at many sites within transcription units. Elongin A functions as the transcriptionally active component of the SIII complex, whereas elongins B and C are regulatory subunits. Elongin A2 is specifically expressed in the testis, and capable of forming a stable complex with elongins B and C. The von Hippel-Lindau tumor suppressor protein binds to elongins B and C, and thereby inhibits transcription elongation. (provided by RefSeq)
Immunogen
TCEB3 (NP_003189.1, 1 a.a. ~ 772 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAESALQVVEKLQARLAANPDPKKLLKYLKKLSTLPITVDILAETGVGKTVNSLRKHEHVGSFARDLVAQWKKLVPVERNAEPDEQDFEKSNSRKRPRDALQKEEEMEGDYQETWKATGSRSYSPDHRQKKHRKLSELERPHKVSHGHERRDERKRCHRMSPTYSSDPESSDYGHVQSPPSCTSPHQMYVDHYRSLEEDQEPIVSHQKPGKGHSNAFQDRLGASQERHLGEPHGKGVVSQNKEHKSSHKDKRPVDAKSDEKASVVSREKSHKALSKEENRRPPSGDNAREKPPSSGVKKEKDREGSSLKKKCLPPSEAASDNHLKKPKHRDPEKAKLDKSKQGLDSFDTGKGAGDLLPKVKEKGSNNLKTPEGKVKTNLDRKSLGSLPKVEETDMEDEFEQPTMSFESYLSYDQPRKKKKKIVKTSATALGDKGLKKNDSKSTGKNLDSVQKLPKVNKTKSEKPAGADLAKLRKVPDVLPVLPDLPLPAIQANYRPLPSLELISSFQPKRKAFSSPQEEEEAGFTGRRMNSKMQVYSGSKCAYLPKMMTLHQQCIRVLKNNIDSIFEVGGVPYSVLEPVLERCTPDQLYRIEEYNHVLIEETDQLWKVHCHRDFKEERPEEYESWREMYLRLQDAREQRLRVLTKNIQFAHANKPKGRQAKMAFVNSVAKPPRDVRRRQEKFGTGGAAVPEKIKIKPAPYPMGSSHASASSISFNPSPEEPAYDGPSTSSAHLAPVVSSTVSYDPRKPTVKKIAPMMAKTIKAFKNRFSRR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3