Kluczowe dokumenty
SAB1411328
Sigma-Aldrich
Anti-TARBP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
LOQS, TRBP, TRBP1, TRBP2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 39 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TARBP2(6895)
Opis ogólny
HIV-1, czynnik wywołujący zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS), zawiera genom RNA, który wytwarza chromosomalnie zintegrowany DNA podczas cyklu replikacyjnego. Aktywacja ekspresji genu HIV-1 przez transaktywator Tat jest zależna od elementu regulacyjnego RNA (TAR) znajdującego się poniżej miejsca inicjacji transkrypcji. Białko kodowane przez ten gen wiąże się między wybrzuszeniem a pętlą elementu regulacyjnego RNA HIV-1 TAR i aktywuje ekspresję genu HIV-1 w synergii z wirusowym białkiem Tat. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. Gen ten posiada również pseudogen. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
TARBP2 (NP_599150.1, 1 a.a. ~ 366 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSEEEQGSGTTTGCGLPSIEQMLAANPGKTPISLLQEYGTRIGKTPVYDLLKAEGQAHQPNFTFRVTVGDTSCTGQGPSKKAAKHKAAEVALKHLKGGSMLEPALEDSSSFSPLDSSLPEDIPVFTAAAAATPVPSVVLTRSPPMELQPPVSPQQSECNPVGALQELVVQKGWRLPEYTVTQESGPAHRKEFTMTCRVERFIEIGSGTSKKLAKRNAAAKMLLRVHTVPLDARDGNEVEPDDDHFSIGVGSRLDGLRNRGPGCTWDSLRNSVGEKILSLRSCSLGSLGALGPACCRVLSELSEEQAFHVSYLDIEELSLSGLCQCLVELSTQPATVCHGSATTREAARGEAARRALQYLKIMAGSK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sandrine Cornaz-Buros et al.
Cancer research, 74(22), 6610-6622 (2014-09-28)
Plasticity in cancer stem-like cells (CSC) may provide a key basis for cancer heterogeneity and therapeutic response. In this study, we assessed the effect of combining a drug that abrogates CSC properties with standard-of-care therapy in a Ewing sarcoma family