Kluczowe dokumenty
SAB1411259
Sigma-Aldrich
Anti-MPP5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FLJ12615, PALS1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IF
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 77.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MPP5(64398)
Opis ogólny
Members of the peripheral membrane-associated guanylate kinase (MAGUK) family function in tumor suppression and receptor clustering by forming multiprotein complexes containing distinct sets of transmembrane, cytoskeletal, and cytoplasmic signaling proteins. All MAGUKs contain a PDZ-SH3-GUK core and are divided into 4 subfamilies, DLG-like (see DLG1; MIM 601014), ZO1-like (see TJP1; MIM 601009), p55-like (see MPP1; MIM 305360), and LIN2-like (see CASK; MIM 300172), based on their size and the presence of additional domains (Tseng et al., 2001 [PubMed 11311936]). MPP5 is a member of the p55-like MAGUK subfamily.[supplied by OMIM
Immunogen
MPP5 (NP_071919.2, 1 a.a. ~ 675 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTTSHMNGHVTEESDSEVKNVDLASPEEHQKHREMAVDCPGDLGTRMMPIRRSAQLERIRQQQEDMRRRREEEGKKQELDLNSSMRLKKLAQIPPKTGIDNPMFDTEEGIVLESPHYAVKILEIEDLFSSLKHIQHTLVDSQSQEDISLLLQLVQNKDFQNAFKIHNAITVHMNKASPPFPLISNAQDLAQEVQTVLKPVHHKEGQELTALLNTPHIQALLLAHDKVAEQEMQLEPITDERVYESIGQYGGETVKIVRIEKARDIPLGATVRNEMDSVIISRIVKGGAAEKSGLLHEGDEVLEINGIEIRGKDVNEVFDLLSDMHGTLTFVLIPSQQIKPPPAKETVIHVKAHFDYDPSDDPYVPCRELGLSFQKGDILHVISQEDPNWWQAYREGDEDNQPLAGLVPGKSFQQQREAMKQTIEEDKEPEKSGKLWCAKKNKKKRKKVLYNANKNDDYDNEEILTYEEMSLYHQPANRKRPIILIGPQNCGQNELRQRLMNKEKDRFASAVPHTTRSRRDQEVAGRDYHFVSRQAFEADIAAGKFIEHGEFEKNLYGTSIDSVRQVINSGKICLLSLRTQSLKTLRNSDLKPYIIFIAPPSQERLRALLAKEGKNPKPEELREIIEKTREMEQNNGHYFDTAIVNSDLDKAYQELLRLINKLDTEPQWVPSTWLR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)