Key Documents
SAB1411199
Sigma-Aldrich
Anti-RNPEP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp547H084
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 72.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RNPEP(6051)
Immunogen
RNPEP (NP_064601.3, 1 a.a. ~ 650 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASGEHSPGSGAARRPLHSAQAVDVASASNFRAFELLHLHLDLRAEFGPPGPGAGSRGLSGTAVLDLRCLEPEGAAELRLDSHPCLEVTAAALRRERPGSEEPPAEPVSFYTQPFSHYGQALCVSFPQPCRAAERLQVLLTYRVGEGPGVCWLAPEQTAGKKKPFVYTQGQAVLNRAFFPCFDTPAVKYKYSALIEVPDGFTAVMSASTWEKRGPNKFFFQMCQPIPSYLIALAIGDLVSAEVGPRSRVWAEPCLIDAAKEEYNGVIEEFLATGEKLFGPYVWGRYDLLFMPPSFPFGGMENPCLTFVTPCLLAGDRSLADVIIHEISHSWFGNLVTNANWGEFWLNEGFTMYAQRRISTILFGAAYTCLEAATGRALLRQHMDITGEENPLNKLRVKIEPGVDPDDTYNETPYEKGFCFVSYLAHLVGDQDQFDSFLKAYVHEFKFRSILADDFLDFYLEYFPELKKKRVDIIPGFEFDRWLNTPGWPPYLPDLSPGDSLMKPAEELAQLWAAEELDMKAIEAVAISPWKTYQLVYFLDKILQKSPLPPGNVKKLGDTYPSISNARNAELRLRWGQIVLKNDHQEDFWKVKEFLHNQGKQKYTLPLYHAMMGGSEVAQTLAKETFASTASQLHSNVVNYVQQIVAPKGS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3