Kluczowe dokumenty
SAB1411191
Sigma-Aldrich
Anti-RFX5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 65.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RFX5(5993)
Opis ogólny
Brak ekspresji MHC-II skutkuje ciężkim zespołem niedoboru odporności zwanym niedoborem MHC-II lub zespołem nagich limfocytów (BLS; MIM 209920). Co najmniej 4 grupy komplementacyjne zostały zidentyfikowane w liniach komórek B utworzonych od pacjentów z BLS. Defekty molekularne w grupach komplementacyjnych B, C i D prowadzą do niedoboru RFX, jądrowego kompleksu białkowego, który wiąże się z polem X promotorów MHC-II. Brak aktywności wiązania RFX w grupie komplementacyjnej C wynika z mutacji w genie RFX5 kodującym 75-kD podjednostkę RFX (Steimle i in., 1995). RFX5 jest piątym członkiem rosnącej rodziny białek wiążących DNA, posiadających nową i wysoce charakterystyczną domenę wiążącą DNA zwaną motywem RFX. Znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, ale tylko dwa zostały określone jako pełnowymiarowe. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
RFX5 (NP_000440.1, 1 a.a. ~ 616 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAEDEPDAKSPKTGGRAPPGGAEAGEPTTLLQRLRGTISKAVQNKVEGILQDVQKFSDNDKLYLYLQLPSGPTTGDKSSEPSTLSNEEYMYAYRWIRNHLEEHTDTCLPKQSVYDAYRKYCESLACCRPLSTANFGKIIREIFPDIKARRLGGRGQSKYCYSGIRRKTLVSMPPLPGLDLKGSESPEMGPEVTPAPRDELVEAACALTCDWAERILKRSFSSIVEVARFLLQQHLISARSAHAHVLKAMGLAEEDEHAPRERSSKPKNGLENPEGGAHKKPERLAQPPKDLEARTGAGPLARGERKKSVVESSAPGANNLQVNALVARLPLLLPRAPRSLIPPIPVSPPILAPRLSSGALKVATLPLSSRAGAPPAAVPIINMILPTVPALPGPGPGPGRAPPGGLTQPRGTENREVGIGGDQGPHDKGVKRTAEVPVSEASGQAPPAKAAKQDIEDTASDAKRKRGRPRKKSGGSGERNSTPLKSAAAMESAQSSRLPWETWGSGGEGNSAGGAERPGPMGEAEKGAVLAQGQGDGTVSKGGRGPGSQHTKEAEDKIPLVPSKVSVIKGSRSQKEAFPLAKGEVDTAPQGNKDLKEHVLQSSLSQEHKDPKATPP
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)