Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB1411175
Sigma-Aldrich
Anti-QARS antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GLNRS, PRO2195
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 87.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... QARS(5859)
Opis ogólny
Aminoacyl-tRNA synthetases catalyze the aminoacylation of tRNA by their cognate amino acid. Because of their central role in linking amino acids with nucleotide triplets contained in tRNAs, aminoacyl-tRNA synthetases are thought to be among the first proteins that appeared in evolution. In metazoans, 9 aminoacyl-tRNA synthetases specific for glutamine (gln), glutamic acid (glu), and 7 other amino acids are associated within a multienzyme complex. Although present in eukaryotes, glutaminyl-tRNA synthetase (QARS) is absent from many prokaryotes, mitochondria, and chloroplasts, in which Gln-tRNA(Gln) is formed by transamidation of the misacylated Glu-tRNA(Gln). Glutaminyl-tRNA synthetase belongs to the class-I aminoacyl-tRNA synthetase family. (provided by RefSeq)
Immunogen
QARS (NP_005042.1, 1 a.a. ~ 775 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAALDSLSLFTSLGLSEQKARETLKNSALSAQLREAATQAQQTLGSTIDKATGILLYGLASRLRDTRRLSFLVSYIASKKIHTEPQLSAALEYVRSHPLDPIDTVDFERECGVGVIVTPEQIEEAVEAAINRHRPQLLVERYHFNMGLLMGEARAVLKWADGKMIKNEVDMQVLHLLGPKLEADLEKKFKVAKARLEETDRRTAKDVVENGETADQTLSLMEQLRGEALKFHKPGENYKTPGYVVTPHTMNLLKQHLEITGGQVRTRFPPEPNGILHIGHAKAINFNFGYAKANNGICFLRFDDTNPEKEEAKFFTAICDMVAWLGYTPYKVTYASDYFDQLYAWAVELIRRGLAYVCHQRGEELKGHNTLPSPWRDRPMEESLLLFEAMRKGKFSEGEATLRMKLVMEDGKMDPVAYRVKYTPHHRTGDKWCIYPTYDYTHCLCDSIEHITHSLCTKEFQARRSSYFWLCNALDVYCPVQWEYGRLNLHYAVVSKRKILQLVATGAVRDWDDPRLFTLTALRRRGFPPEAINNFCARVGVTVAQTTMEPHLLEACVRDVLNDTAPRAMAVLESLRVIITNFPAAKSLDIQVPNFPADETKGFHQVPFAPIVFIERTDFKEEPEPGFKRLAWGQPVGLRHTGYVIELQHVVKGPSGCVESLEVTCRRADAGEKPKAFIHWVSQPLMCEVRLYERLFQHKNPEDPTEVPGGFLSDLNLASLHVVDAALVDCSVALAKPFDKFQFERLGYFSVDPDSHQGKLVFNRTVTLKEDPGKV
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3