SAB1411166
Anti-PWP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
EHOC-17, PWP2H
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 102.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PWP2(5822)
Immunogen
Sequence
MKFAYRFSNLLGTVYRRGNLNFTCDGNSVISPVGNRVTVFDLKNNKSDTLPLATRYNVKCVGLSPDGRLAIIVDEGGDALLVSLVCRSVLHHFHFKGSVHSVSFSPDGRKFVVTKGNIAQMYHAPGKKREFNAFVLDKTYFGPYDETTCIDWTDDSRCFVVGSKDMSTWVFGAERWDNLIYYALGGHKDAIVACFFESNSLDLYSLSQDGVLCMWQCDTPPEGLRLKPPAGWKADLLQREEEEEEEEDQEGDRETTIRGKATPAEEEKTGKVKYSRLAKYFFNKEGDFNNLTAAAFHKKSHLLVTGFASGIFHLHELPEFNLIHSLSISDQSIASVAINSSGDWIAFGCSGLGQLLVWEWQSESYVLKQQGHFNSMVALAYSPDGQYIVTGGDDGKVKVWNTLSGFCFVTFTEHSSGVTGVTFTATGYVVVTSSMDGTVRAFDLHRYRNFRTFTSPRPTQFSCVAVDASGEIVSAGAQDSFEIFVWSMQTGRLLDVLSGHEGPISGLCFNPMKSVLASASWDKTVRLWDMFDSWRTKETLALTSDALAVTFRPDGAELAVATLNSQITFWDPENAVQTGSIEGRHDLKTGRKELDKITAKHAAKGKAFTALCYSADGHSILAGGMSKFVCIYHVREQILMKRFEISCNLSLDAMEEFLNRRKMTEFGNLALIDQDAGQEDGVAIPLPGVRKGDMSSRHFKPEIRVTSLRFSPTGRCWAATTTEGLLIYSLDTRVLFDPFELDTSVTPGRVREALRQQDFTRAILMALRLNESKLVQEALEAVPRGEIEVVTSSLPELYVEKVLEFLASSFEVSRHLEFYLLWTHKLLMLHGQKLKSRAGTLLPVIQFLQKSIQRHLDDLSKLCSWNHYNMQYALAVSKQRGTKRSLDPLGSEEEAEASEDDSLHLLGGGGRDSEEEMLA
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3