Kluczowe dokumenty
SAB1411113
Sigma-Aldrich
Anti-RAD18 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
RNF73
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
mouse, human
citations:
1
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 56.2 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAD18(56852)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is highly similar to S. cerevisiae DNA damage repair protein Rad18. Yeast Rad18 functions through its interaction with Rad6, which is an ubiquitin-conjugating enzyme required for post-replication repair of damaged DNA. Similar to its yeast counterpart, this protein is able to interact with the human homolog of yeast Rad6 protein through a conserved ring-finger motif. Mutation of this motif results in defective replication of UV-damaged DNA and hypersensitivity to multiple mutagens. (provided by RefSeq)
Immunogen
RAD18 (NP_064550.2, 1 a.a. ~ 495 a.a) full-length human protein.
Sequence
MDSLAESRWPPGLAVMKTIDDLLRCGICFEYFNIAMIIPQCSHNYCSLCIRKFLSYKTQCPTCCVTVTEPDLKNNRILDELVKSLNFARNHLLQFALESPAKSPASSSSKNLAVKVYTPVASRQSLKQGSRLMDNFLIREMSGSTSELLIKENKSKFSPQKEASPAAKTKETRSVEEIAPDPSEAKRPEPPSTSTLKQVTKVDCPVCGVNIPESHINKHLDSCLSREEKKESLRSSVHKRKPLPKTVYNLLSDRDLKKKLKEHGLSIQGNKQQLIKRHQEFVHMYNAQCDALHPKSAAEIVQEIENIEKTRMRLEASKLNESVMVFTKDQTEKEIDEIHSKYRKKHKSEFQLLVDQARKGYKKIAGMSQKTVTITKEDESTEKLSSVCMGQEDNMTSVTNHFSQSKLDSPEELEPDREEDSSSCIDIQEVLSSSESDSCNSSSSDIIRDLLEEEEAWEASHKNDLQDTEISPRQNRRTRAAESAEIEPRNKRNRN
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lin Chen Huan et al.
Toxicology, 322, 69-77 (2014-05-27)
We examined the role of miRNAs in DNA damage response in HepG2 cells following exposure to 4-aminobiphenyl (4-ABP). The arylamine 4-ABP is a human carcinogen. Using the Comet assay, we showed that 4-ABP (18.75-300μM) induces DNA damage in HepG2 cells