Kluczowe dokumenty
SAB1410966
Sigma-Aldrich
Anti-ACP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ACP2(53)
Opis ogólny
This gene encodes the beta subunit of lysosomal acid phosphatase (LAP). LAP is chemically and genetically distinct from red cell acid phosphatase. The encoded protein belongs to a family of distinct isoenzymes which hydrolyze orthophosphoric monoesters to alcohol and phosphate. Mutations in this gene or in the related alpha subunit gene cause acid phosphatase deficiency. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogen
ACP2 (AAH03160.1, 1 a.a. ~ 423 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGKRSGWSRAALLQLLLGVNLVVMPPTQARSLRFVTLLYRHGDRSPVKTYPKDPYQEEEWPQGFGQLTKEGMLQHWELGQALRQRYHGFLNTSYHRQEVYVRSTDFDRTLMSAEANLAGLFPPNGMQRFNPNISWQPIPVHTVPITEDRLLKFPLGPCPRYEQLQNETRQTPEYQNESSRNAQFLDMVANETGLTDLTLETVWNVYDTLFCEQTHGLRLPPWASPQTMQRLSRLKDFSFRFLFGIYQQAEKARLQGGVLLAQIRKNLTLMATTSQLPKLLVYSAHDTTLVALQMALDVYNGEQAPYASCHIFELYQEDSGNFSVEMYFRNESDKAPWPLSLPGCPHRCPLQDFLRLTEPVVPKDWQQECQLASGPADTEVIVALAVCGSILFLLIVLLLTVLFRMQAQPPGYRHVADGEDHA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3