Kluczowe dokumenty
SAB1410965
Sigma-Aldrich
Anti-ATP6V1C1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
ATP6C, ATP6D, FLJ20057, VATC, Vma5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATP6V1C1(528)
Opis ogólny
Gen ten koduje składnik ATPazy wakuolarnej (V-ATPazy), wielopodjednostkowego enzymu, który pośredniczy w zakwaszaniu wewnątrzkomórkowych przedziałów komórek eukariotycznych. Zakwaszenie zależne od V-ATPazy jest niezbędne do takich procesów wewnątrzkomórkowych, jak sortowanie białek, aktywacja zymogenów, endocytoza zależna od receptora i generowanie gradientu protonowego w pęcherzykach synaptycznych. V-ATPaza składa się z cytozolowej domeny V1 i transbłonowej domeny V0. Domena V1 składa się z trzech podjednostek A i trzech B, dwóch podjednostek G oraz podjednostek C, D, E, F i H. Domena V1 zawiera miejsce katalityczne ATP. Domena V0 składa się z pięciu różnych podjednostek: a, c, c′, c′′ i d. Dodatkowe izoformy wielu białek podjednostek V1 i V0 są kodowane przez wiele genów lub alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. Gen ten jest jednym z dwóch genów kodujących białka podjednostki C domeny V1 i występuje wszechobecnie. Ta podjednostka C jest analogiczna, ale nie homologiczna do podjednostki gamma F-ATPazy. Wcześniej gen ten był oznaczony jako ATP6D. (dostarczony przez RefSeq)
Immunogen
ATP6V1C1 (NP_001686.1, 1 a.a. ~ 382 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MTEFWLISAPGEKTCQQTWEKLHAATSKNNNLAVTSKFNIPDLKVGTLDVLVGLSDELAKLDAFVEGVVKKVAQYMADVLEDSKDKVQENLLANGVDLVTYITRFQWDMAKYPIKQSLKNISEIIAKGVTQIDNDLKSRASAYNNLKGNLQNLERKNAGSLLTRSLAEIVKKDDFVLDSEYLVTLLVVVPKLNHNDWIKQYETLAEMVVPRSSNVLSEDQDSYLCNVTLFRKAVDDFRHKARENKFIVRDFQYNEEEMKADKEEMNRLSTDKKKQFGPLVRWLKVNFSEAFIAWIHVKALRVFVESVLRYGLPVNFQAMLLQPNKKTLKKLREVLHELYKHLDSSAAAIIDAPMDIPGLNLSQQEYYPYVYYKIDCNLLEFK
Działania biochem./fizjol.
ATP6V1C1 (ATPaza H+ transportująca podjednostkę V1 C1) ulega nadekspresji w raku piersi, gdzie moduluje strukturę aktyny w sposób sprzyjający przerzutom. Gen ten jest regulowany w górę w raku płaskonabłonkowym jamy ustnej (OSCC).
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Atp6v1c1 may regulate filament actin arrangement in breast cancer cells.
Cai M et al
PLoS ONE, 9(1), e84833-e84833 (2014)
Immunohistochemical localization of C1 subunit of V-ATPase (ATPase C1) in oral squamous cell cancer and normal oral mucosa.
Garcia-Garcia A et al
Biotechnic & Histochemistry, 87(2), 133-139 (2012)