Kluczowe dokumenty
SAB1410929
Sigma-Aldrich
Anti-SNX9 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MST155, MSTP155, SDP1, SH3PX1, SH3PXD3A, WISP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 66.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNX9(51429)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the sorting nexin family. Members of this family contain a phox (PX) domain, which is a phosphoinositide binding domain, and are involved in intracellular trafficking. This protein does not contain a coiled coil region, like some family members, but does contain a SH3 domain near its N-terminus. This protein interacts with the cytoplasmic domains of the precursor but not the processed forms of a disintegrin and metalloprotease domain 9 and 15. This protein binds the beta-appendage domain of adaptor protein 2 and may function to assist adaptor protein 2 in its role at the plasma membrane. This protein interacts with activated Cdc42-associated kinase-2 to regulate the degradation of epidermal growth factor receptor protein. (provided by RefSeq)
Immunogen
SNX9 (NP_057308.1, 1 a.a. ~ 595 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATKARVMYDFAAEPGNNELTVNEGEIITITNPDVGGGWLEGRNIKGERGLVPTDYVEILPSDGKDQFSCGNSVADQAFLDSLSASTAQASSSAASNNHQVGSGNDPWSAWSASKSGNWESSEGWGAQPEGAGAQRNTNTPNNWDTAFGHPQAYQGPATGDDDDWDEDWDGPKSSSYFKDSESADAGGAQRGNSRASSSSMKIPLNKFPGFAKPGTEQYLLAKQLAKPKEKIPIIVGDYGPMWVYPTSTFDCVVADPRKGSKMYGLKSYIEYQLTPTNTNRSVNHRYKHFDWLYERLLVKFGSAIPIPSLPDKQVTGRFEEEFIKMRMERLQAWMTRMCRHPVISESEVFQQFLNFRDEKEWKTGKRKAERDELAGVMIFSTMEPEAPDLDLVEIEQKCEAVGKFTKAMDDGVKELLTVGQEHWKRCTGPLPKEYQKIGKALQSLATVFSSSGYQGETDLNDAITEAGKTYEEIASLVAEQPKKDLHFLMECNHEYKGFLGCFPDIIGTHKGAIEKVKESDKLVATSKITLQDKQNMVKRVSIMSYALQAEMNHFHSNRIYDYNSVIRLYLEQQVQFYETIAEKLRQALSRFPVM
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)