Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB1410896
Sigma-Aldrich
Anti-TNNI3K antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CARK, MGC142099, MGC33828
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 94.5 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TNNI3K(51086)
Immunogen
TNNI3K (AAH32865.1, 1 a.a. ~ 843 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MAAARDPPEVSLREATQRKLRRFSELRGKLVARGEFWDIVAITAADEKQELAYNQQLSEKLKRKELPLGVQYHVFVDPAGAKIGNGGSTLCALQCLEKLYGDKWNSFTILLIHSDEWKKKVSESYVITIERLEDDLQIKEKELTELRNIFGSDEAFSKVNLNYRTENGLSLLHLCCICGGKKSHIRTLMLKGLRPSRLTRNGFTALHLAVYKDNAELITSLLHSGADVQQVGYGGLTALHIATIAGHLEAADVLLQHGANVNIQDAVFFTPLHIAAYYGHEQVTRLLLKFGADVNVSGEVGDRPLHLASAKGFLNIAKLLMEEGSKADVNAQDNEDHVPLHFCSRFGHHDIVKYLLQSDLEVQPHVVNIYGDTPLHLACYNGKFEVAKEIIQISGTESLTKENIFSETAFHSACTYGKSIDLVKFLLDQNVININHQGRDGHTGLHSACYHGHIRLVQFLLDNGADMNLVACDPSRSSGEKDEQTCLMWAYEKGHDAIVTLLKHYKRPQDELPCNEYSQPGGDGSYVSVPSPLGKIKSMTKEKADILLLRAGLPSHFHLQLSEIEFHEIIGSGSFGKVYKGRCRNKIVAIKRYRANTYCSKSDVDMFCREVSILCQLNHPCVIQFVGACLNDPSQFAIVTQYISGGSLFSLLHEQKRILDLQSKLIIAVDVAKGMEYLHNLTQPIIHRDLNSHNILLYEDGHAVVADFGESRFLQSLDEDNMTKQPGNLLWMAPEVFTQCTRYTIKADVFSYALCLWEILTGEIPFAHLKPAAAAADMAYHHIRPPIGYSIPKPISSLLIRGWNACPEAKSRPSHYPVSSVYTETLKKKNEDRFGMWIEYLRR
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)