Kluczowe dokumenty
SAB1410874
Sigma-Aldrich
Anti-NEUROG3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Atoh5, Math4B, bHLHa7, ngn3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 23 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NEUROG3(50674)
Opis ogólny
Neurogenin-3 (NEUROG3) is expressed in endocrine progenitor cells and is required for endocrine cell development in the pancreas and intestine (Wang et al., 2006 [PubMed 16855267]). It belongs to a family of basic helix-loop-helix transcription factors involved in the determination of neural precursor cells in the neuroectoderm (Gradwohl et al., 2000 [PubMed 10677506]).[supplied by OMIM
Immunogen
NEUROG3 (AAH74938.1, 1 a.a. ~ 214 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTPQPSGAPTVQVTRETERSFPRASEDEVTCPTSAPPSPTRTRGNCAEAEEGGCRGAPRKLRARRGGRSRPKSELALSKQRRSRRKKANDRERNRMHNLNSALDALRGVLPTFPDDAKLTKIETLRFAHNYIWALTQTLRIADHSLYALEPPAPHCGELGSPGGSPGDWGSLYSPVSQAGSLSPAASLEERPGLLGATSSACLSPGSLAFSDFL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)