Kluczowe dokumenty
SAB1410866
Sigma-Aldrich
Anti-P2RX1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
P2X1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 45 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... P2RX1(5023)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny purynoreceptorów dla ATP. Receptor ten funkcjonuje jako bramkowany ligandem kanał jonowy o stosunkowo wysokiej przepuszczalności wapnia. Wiązanie z ATP pośredniczy w transmisji synaptycznej między neuronami i od neuronów do mięśni gładkich, odpowiadając na przykład za współczulne zwężenie naczyń w małych tętnicach, tętniczkach i nasieniowodach. Badania na myszach sugerują, że receptor ten jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania męskiego układu rozrodczego. Możliwe, że opracowanie selektywnych antagonistów tego receptora może zapewnić skuteczną niehormonalną męską pigułkę antykoncepcyjną. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
P2RX1 (NP_002549.1, 1 a.a. ~ 399 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MARRFQEELAAFLFEYDTPRMVLVRNKKVGVIFRLIQLVVLVYVIGWVFLYEKGYQTSSGLISSVSVKLKGLAVTQLPGLGPQVWDVADYVFPAQGDNSFVVMTNFIVTPKQTQGYCAEHPEGGICKEDSGCTPGKAKRKAQGIRTGKCVAFNDTVKTCEIFGWCPVEVDDDIPRPALLREAENFTLFIKNSISFPRFKVNRRNLVEEVNAAHMKTCLFHKTLHPLCPVFQLGYVVQESGQNFSTLAEKGGVVGITIDWHCDLDWHVRHCRPIYEFHGLYEEKNLSPGFNFRFARHFVENGTNYRHLFKVFGIRFDILVDGKAGKFDIIPTMTTIGSGIGIFGVATVLCDLLLLHILPKRHYYKQKKFKYAEDMGPGAAERDLAATSSTLGLQENMRTS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)