Kluczowe dokumenty
SAB1410859
Sigma-Aldrich
Anti-TNFRSF11B antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 46 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do nadrodziny receptorów TNF. Białko to jest wydzielanym przez osteoblasty receptorem wabika, który działa jako negatywny regulator resorpcji kości. Białko to specyficznie wiąże się ze swoim ligandem, ligandem osteoprotegeryny, z których oba są kluczowymi zewnątrzkomórkowymi regulatorami rozwoju osteoklastów. Badania mysiego odpowiednika sugerują również, że białko to i jego ligand odgrywają rolę w organogenezie węzłów chłonnych i zwapnieniu naczyń krwionośnych. Alternatywnie splicowane warianty transkryptu tego genu zostały zgłoszone, ale ich pełna długość nie została określona. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TNFRSF11B (AAH30155.1, 1 a.a. ~ 401 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNNLLCCALVFLDISIKWTTQETFPPKYLHYDEETSHQLLCDKCPPGTYLKQHCTAKWKTVCAPCPDHYYTDSWHTSDECLYCSPVCKELQYVKQECNRTHNRVCECKEGRYLEIEFCLKHRSCPPGFGVVQAGTPERNTVCKRCPDGFFSNETSSKAPCRKHTNCSVFGLLLTQKGNATHDNICSGNSESTQKCGIDVTLCEEAFFRFAVPTKFTPNWLSVLVDNLPGTKVNAESVERIKRQHSSQEQTFQLLKLWKHQNKDQDIVKKIIQDIDLCENSVQRHIGHANLTFEQLRSLMESLPGKKVGAEDIEKTIKACKPSDQILKLLSLWRIKNGDQDTLKGLMHALKHSKTYHFPKTVTQSLKKTIRFLHSFTMYKLYQKLFLEMIGNQVQSVKISCL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Munehisa Shimamura et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(22), 8191-8196 (2014-05-23)
Osteoprotegerin (OPG) is a soluble secreted protein and a decoy receptor, which inhibits a receptor activator of nuclear factor κB (NF-κB) ligand (RANKL)/the receptor activator of NF-κB (RANK) signaling. Recent clinical studies have shown that a high-serum-OPG level is associated