Kluczowe dokumenty
SAB1410840
Sigma-Aldrich
Anti-NID1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
NID
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 122.1 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NID1(4811)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny nidogenów - glikoprotein błony podstawnej. Białko wchodzi w interakcje z kilkoma innymi składnikami błon podstawnych i może odgrywać rolę w interakcjach komórek z macierzą zewnątrzkomórkową. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
NID1 (AAH45606.1, 1 a.a. ~ 1114 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MLASSSRIRAAWTRALLLPLLLAGPVGCLSRQELFPFGPGQGDLELEDGDDFVSPALELRGALRFYDRSDIDAVYVTTNGIIATSEPPAKESHPGLFPPTFGAVAPFLADLDTTDGLGKVYYREDLSPSITQRAAECVHRGFPEISFQPSSAVVVTWESVAPYQGPSRDPDQKGKRNTFQAVLASSDSSSYAIFLYPEDGLQFHTTFSKKENNQVPAVVAFSQGSVGFLWKSNGAYNIFANDRESIENLAKSSNSGQQGVWVFEIGSPATTNGVVPADVILGTEDGAEYDDEDEDYDLATTRLGLEDVGTTPFSYKALRRGGADTYSVPSVLSPRRAATERPLGPPTERTRSFQLAVETFHQQHPQVIDVDEVEETGVVFSYNTDSRQTCANNRHQCSVHAECRDYATGFCCSCVAGYTGNGRQCVAEGSPQRVNGKVKGRIFVGSSQVPIVFENTDLHSYVVMNHGRSYTAISTIPETVGYSLLPLAPVGGIIGWMFAVEQDGFKNGFSITGGEFTRQAEVTFVGHPGNLVIKQRFSGIDEHGHLTIDTELEGRVPQIPFGSSVHIEPYTELYHYSTSVITSSSTREYTVTEPERDGASPSRIYTYQWRQTITFQECVHDDSRPALPSTQQLSVDSVFVLYNQEEKILRYALSNSIGPVREGSPDALQNPCYIGTHGCDTNAACRPGPRTQFTCECSIGFRGDGRTCYEVEKTRCQHEREHILGAAGATDPQRPIPPGLFVPECDAHGHYAPTQCHGSTGYCWCVDRDGREVEGTRTRPGMTPPCLSTVAPPIHQGPAVPTAVIPLPPGTHLLFAQTGKIERLPLEGNTMRKTEAKAFLHVPAKVIIGLAFDCVDKMVYWTDITEPSIGRASLHGGEPTTIIRQDLGSPEGIAVDHLGRNIFWTDSNLDRIEVAKLDGTQRRVLFETDLVNPRGIVTDSVRGNLYWTDWNRDNPKIETSYMDGTNRRILVQDDLGLPNGLTFDAFSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)