Kluczowe dokumenty
SAB1410827
Sigma-Aldrich
Anti-ATIC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
AICAR, AICARFT, FLJ93545, IMPCHASE, PURH
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 64.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ATIC(471)
Opis ogólny
This gene encodes a bifunctional protein that catalyzes the last two steps of the de novo purine biosynthetic pathway. The N-terminal domain has phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase activity, and the C-terminal domain has IMP cyclohydrolase activity. A mutation in this gene results in AICA-ribosiduria. (provided by RefSeq)
Immunogen
ATIC (NP_004035.2, 1 a.a. ~ 592 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAPGQLALFSVSDKTGLVEFARNLTALGLNLVASGGTAKALRDAGLAVRDVSELTGFPEMLGGRVKTLHPAVHAGILARNIPEDNADMARLDFNLIRVVACNLYPFVKTVASPGVTVEEAVEQIDIGGVTLLRAAAKNHARVTVVCEPEDYVVVSTEMQSSESKDTSLETRRQLALKAFTHTAQYDEAISDYFRKQYSKGVSQMPLRYGMNPHQTPAQLYTLQPKLPITVLNGAPGFINLCDALNAWQLVKELKEALGIPAAASFKHVSPAGAAVGIPLSEDEAKVCMVYDLYKTLTPISAAYARARGADRMSSFGDFVALSDVCDVPTAKIISREVSDGIIAPGYEEEALTILSKKKNGNYCVLQMDQSYKPDENEVRTLFGLHLSQKRNNGVVDKSLFSNVVTKNKDLPESALRDLIVATIAVKYTQSNSVCYAKNGQVIGIGAGQQSRIHCTRLAGDKANYWWLRHHPQVLSMKFKTGVKRAEISNAIDQYVTGTIGEDEDLIKWKALFEEVPELLTEAEKKEWVEKLTEVSISSDAFFPFRDNVDRAKRSGVAYIAAPSGSAADKVVIEACDELGIILAHTNLRLFHH
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)