Kluczowe dokumenty
SAB1410825
Sigma-Aldrich
Anti-NDUFA1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CI-MWFE, MWFE, ZNF183
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 8.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFA1(4694)
Opis ogólny
The human NDUFA1 gene codes for an essential component of complex I of the respiratory chain, which transfers electrons from NADH to ubiquinone. It has been noted that the N-terminal hydrophobic domain has the potential to be folded into an alpha-helix spanning the inner mitochondrial membrane with a C-terminal hydrophilic domain interacting with globular subunits of complex I. The highly conserved two-domain structure suggests that this feature is critical for the protein function and might act as an anchor for the NADH:ubiquinone oxidoreductase complex at the inner mitochondrial membrane. However, the NDUFA1 peptide is one of about 31 components of the "hydrophobic protein" (HP) fraction of complex I which is involved in proton translocation. Thus the NDUFA1 peptide may also participate in that function. (provided by RefSeq)
Immunogen
NDUFA1 (AAH00266.1, 1 a.a. ~ 70 a.a) full-length human protein.
Sequence
MWFEILPGLSVMGVCLLIPGLATAYIHRFTNGGKEKRVAHFGYHWSLMERDRRISGVDRYYVSKGLENID
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)