Kluczowe dokumenty
SAB1410804
Sigma-Aldrich
Anti-MVD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
FP17780, MPD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MVD(4597)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The enzyme mevalonate pyrophosphate decarboxylase catalyzes the conversion of mevalonate pyrophosphate into isopentenyl pyrophosphate in one of the early steps in cholesterol biosynthesis. It decarboxylates and dehydrates its substrate while hydrolyzing ATP. (provided by RefSeq)
Immunogen
MVD (NP_002452.1, 1 a.a. ~ 400 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASEKPLAAVTCTAPVNIAVIKYWGKRDEELVLPINSSLSVTLHQDQLKTTTTAVISKDFTEDRIWLNGREEDVGQPRLQACLREIRCLARKRRNSRDGDPLPSSLSCKVHVASVNNFPTAAGLASSAAGYACLAYTLARVYGVESDLSEVARRGSGSACRSLYGGFVEWQMGEQADGKDSIARQVAPESHWPELRVLILVVSAEKKLTGSTVGMRASVETSPLLRFRAESVVPARMAEMARCIRERDFPSFAQLTMKDSNQFHATCLDTFPPISYLNAISWRIIHLVHRFNAHHGDTKVAYTFDAGPNAVIFTLDDTVAEFVAAVWHGFPPGSNGDTFLKGLQVRPAPLSAELQAALAMEPTPGGVKYIIVTQVGPGPQILDDPCAHLLGPDGLPKPAA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3