Kluczowe dokumenty
SAB1410776
Sigma-Aldrich
Anti-MCC antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp762O1615, FLJ38893, FLJ46755, MCC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 93.1 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCC(4163)
Opis ogólny
Gen ten jest kandydatem na gen supresorowy nowotworu jelita grubego, który, jak się uważa, negatywnie reguluje progresję cyklu komórkowego. Ortologiczny gen u myszy wyraża fosfoproteinę związaną z błoną plazmatyczną i organellami błonowymi, a nadekspresja białka myszy hamuje wejście w fazę S. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
MCC (NP_002378.1, 1 a.a. ~ 829 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MNSGVAMKYGNDSSAELSELHSAALASLKGDIVELNKRLQQTERERDLLEKKLAKAQCEQSHLMREHEDVQERTTLRYEERITELHSVIAELNKKIDRLQGTTIREEDEYSELRSELSQSQHEVNEDSRSMDQDQTSVSIPENQSTMVTADMDNCSDLNSELQRVLTGLENVVCGRKKSSCSLSVAEVDRHIEQLTTASEHCDLAIKTVEEIEGVLGRDLYPNLAEERSRWEKELAGLREENESLTAMLCSKEEELNRTKATMNAIREERDRLRRRVRELQTRLQSVQATGPSSPGRLTSTNRPINPSTGELSTSSSSNDIPIAKIAERVKLSKTRSESSSSDRPVLGSEISSIGVSSSVAEHLAHSLQDCSNIQEIFQTLYSHGSAISESKIREFEVETERLNSRIEHLKSQNDLLTITLEECKSNAERMSMLVGKYESNATALRLALQYSEQCIEAYELLLALAESEQSLILGQFRAAGVGSSPGDQSGDENITQMLKRAHDCRKTAENAAKALLMKLDGSCGGAFAVAGCSVQPWESLSSNSHTSTTSSTASSCDTEFTKEDEQRLKDYIQQLKNDRAAVKLTMLELESIHIDPLSYDVKPRGDSQRLDLENAVLMQELMAMKEEMAELKAQLYLLEKEKKALELKLSTREAQEQAYLVHIEHLKSEVEEQKEQRMRSLSSTSSGSKDKPGKECADAASPALSLAELRTTCSENELAAEFTNAIRREKKLKARVQELVSALERLTKSSEIRHQQSAEFVNDLKRANSNLVAAYEKAKKKHQNKLKKLESQMMAMVERHETQVRMLKQRIALLEEENSRPHTNETSL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)