Kluczowe dokumenty
SAB1410734
Sigma-Aldrich
Anti-KLRC1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD159A, MGC13374, MGC59791, NKG2, NKG2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26.3 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KLRC1(3821)
Opis ogólny
Komórki NK to limfocyty, które mogą pośredniczyć w lizie niektórych komórek nowotworowych i komórek zakażonych wirusem bez wcześniejszej aktywacji. Mogą również regulować specyficzną odporność humoralną i komórkową. Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny receptorów lektynopodobnych komórek zabójczych, zwanej również rodziną NKG2, która jest grupą białek transbłonowych preferencyjnie wyrażanych w komórkach NK. Ta rodzina białek charakteryzuje się orientacją błonową typu II i obecnością domeny lektyny typu C. Białko to tworzy kompleks z innym członkiem rodziny, KLRD1/CD94, i jest zaangażowane w rozpoznawanie cząsteczek MHC klasy I HLA-E w komórkach NK. Geny członków rodziny NKG2 tworzą klaster genów receptorów lektynopodobnych na chromosomie 12. Zaobserwowano cztery alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące dwie różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
KLRC1 (NP_002250.1, 1 a.a. ~ 233 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MDNQGVIYSDLNLPPNPKRQQRKPKGNKSSILATEQEITYAELNLQKASQDFQGNDKTYHCKDLPSAPEKLIVGILGIICLILMASVVTIVVIPSTLIQRHNNSSLNTRTQKARHCGHCPEEWITYSNSCYYIGKERRTWEESLLACTSKNSSLSIDNEEEMKFLSIISPSSWIGVFRNSSHHPWVTMNGLAFKHEIKDSDNAELNCAVLQVNRLKSAQCGSSIIYHCKHKL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongshuang Ma et al.
Clinical rheumatology, 33(11), 1603-1610 (2014-07-16)
Imbalance of natural killer (NK) cells is associated with the development of systemic lupus erythematosus (SLE). However, little is known about the dynamic changes on NK cells following therapy. This study aimed at examining the impact of classic therapies on
Javier Celis-Gutierrez et al.
The EMBO journal, 33(17), 1928-1940 (2014-06-26)
Natural killer (NK) cells are involved in immune responses against tumors and microbes. NK-cell activation is regulated by intrinsic and extrinsic mechanisms that ensure NK tolerance and efficacy. Here, we show that the cytoplasmic signaling molecules Dok1 and Dok2 are