Key Documents
SAB1410715
Sigma-Aldrich
Anti-IMPDH2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
IMPD2, IMPDH-II
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 55.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IMPDH2(3615)
Opis ogólny
This gene encodes the rate-limiting enzyme in the de novo guanine nucleotide biosynthesis. It is thus involved in maintaining cellular guanine deoxy- and ribonucleotide pools needed for DNA and RNA synthesis. The encoded protein catalyzes the NAD-dependent oxidation of inosine-5′-monophosphate into xanthine-5′-monophosphate, which is then converted into guanosine-5′-monophosphate. This gene is up-regulated in some neoplasms, suggesting it may play a role in malignant transformation. (provided by RefSeq)
Immunogen
IMPDH2 (NP_000875.2, 1 a.a. ~ 514 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADYLISGGTSYVPDDGLTAQQLFNCGDGLTYNDFLILPGYIDFTADQVDLTSALTKKITLKTPLVSSPMDTVTEAGMAIAMALTGGIGFIHHNCTPEFQANEVRKVKKYEQGFITDPVVLSPKDRVRDVFEAKARHGFCGIPITDTGRMGSRLVGIISSRDIDFLKEEEHDCFLEEIMTKREDLVVAPAGITLKEANEILQRSKKGKLPIVNEDDELVAIIARTDLKKNRDYPLASKDAKKQLLCGAAIGTHEDDKYRLDLLAQAGVDVVVLDSSQGNSIFQINMIKYIKDKYPNLQVIGGNVVTAAQAKNLIDAGVDALRVGMGSGSICITQEVLACGRPQATAVYKVSEYARRFGVPVIADGGIQNVGHIAKALALGASTVMMGSLLAATTEAPGEYFFSDGIRLKKYRGMGSLDAMDKHLSSQNRYFSEADKIKVAQGVSGAVQDKGSIHKFVPYLIAGIQHSCQDIGAKSLTQVRAMMYSGELKFEKRTSSAQVEGGVHSLHSYEKRLF
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Zhou et al.
Clinical & translational oncology : official publication of the Federation of Spanish Oncology Societies and of the National Cancer Institute of Mexico, 16(10), 906-913 (2014-03-25)
Our previous study showed the upregulation of inosine 5'-monophosphate dehydrogenase type II (IMPDH2) protein in human prostate cancer (PCa) tissues and sera compared to non-cancerous controls by proteomics and ELISA analyses. However, the clinical significance of IMPDH2 in PCa has