Kluczowe dokumenty
SAB1410699
Sigma-Aldrich
Anti-APOH antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B2G1, BG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOH(350)
Opis ogólny
Apolipoproteina H jest zaangażowana w różne szlaki fizjologiczne, w tym metabolizm lipoprotein, krzepnięcie i produkcję autoprzeciwciał antyfosfolipidowych. APOH może być wymaganym kofaktorem do wiązania anionowych fosfolipidów przez autoprzeciwciała antyfosfolipidowe występujące w surowicy wielu pacjentów z toczniem i pierwotnym zespołem antyfosfolipidowym, ale nie wydaje się być wymagany do reaktywności autoprzeciwciał antyfosfolipidowych związanych z infekcjami. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
APOH (AAH26283.1, 1 a.a. ~ 345 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MISPVLILFSSFLCHVAIAGRTCPKPDDLPFSTVVPLKTFYEPGEEITYSCKPGYVSRGGMRKFICPLTGLWPINTLKCTPRVCPFAGILENGAVRYTTFEYPNTISFSCNTGFYLNGADSAKCTEEGKWSPELPVCAPIICPPPSIPTFATLRVYKPSAGNNSLYRDTAVFECLPQHAMFGNDTITCTTHGNWTKLPECREVKCPFPSRPDNGFVNYPAKPTLYYKDKATFGCHDGYSLDGPEEIECTKLGNWSAMPSCKASCKVPVKKATVVYQGERVKIQEKFKNGMLHGDKVSFFCKNKEKKCSYTEDAQCIDGTIEVPKCFKEHSSLAFWKTDASDVKPC
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)