Kluczowe dokumenty
SAB1410656
Sigma-Aldrich
Anti-HPGD antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
15-PGDH, PGDH, PGDH1, SDR36C1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 29 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HPGD(3248)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny krótkołańcuchowych niemetaloenzymowych dehydrogenaz alkoholowych. Kodowany enzym jest odpowiedzialny za metabolizm prostaglandyn, które funkcjonują w różnych procesach fizjologicznych i komórkowych, takich jak zapalenie. Mutacje w tym genie powodują pierwotną autosomalną recesywną osteoartropatię przerostową i osteoartropatię czaszkową. Dla tego genu znaleziono wiele wariantów transkryptu kodujących różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
HPGD (NP_000851.2, 1 a.a. ~ 266 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MHVNGKVALVTGAAQGIGRAFAEALLLKGAKVALVDWNLEAGVQCKAALDEQFEPQKTLFIQCDVADQQQLRDTFRKVVDHFGRLDILVNNAGVNNEKNWEKTLQINLVSVISGTYLGLDYMSKQNGGEGGIIINMSSLAGLMPVAQQPVYCASKHGIVGFTRSAALAANLMNSGVRLNAICPGFVNTAILESIEKEENMGQYIEYKDHIKDMIKYYGILDPPLIANGLITLIEDDALNGAIMKITTSKGIHFQDYDTTPFQAKTQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)