Kluczowe dokumenty
SAB1410606
Sigma-Aldrich
Anti-SNX12 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
MGC118982, MGC118983
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 18.92 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SNX12(29934)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny nexin sortujących. Członkowie tej rodziny zawierają domenę phox (PX), która jest domeną wiążącą fosfoinozytydy i są zaangażowani w wewnątrzkomórkowy transport. Białko to nie zawiera regionu zwiniętej cewki, jak niektórzy członkowie rodziny. Gen ten koduje białko o nieznanej funkcji. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
SNX12 (N/A, 1 a.a. ~ 172 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sekwencja
MSDTAVADTRRLNSKPQDLTDAYGPPSNFLEIDIFNPQTVGVGRARFTTYEVRMRTNLPIFKLKESCVRRRYSDFEWLKNELERDSKIVVPPLPGKALKRQLPFRGDEGIFEESFIEERRQGLEQFINKIAGHPLAQNERCLHMFLQEEAIDRNYVPGKSLAVSCPGWSAVA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)