SAB1410588
Anti-GSTM5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GSTM5-5, GTM5
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 25.7 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTM5(2949)
Opis ogólny
Immunogen
Sequence
MPMTLGYWDIRGLAHAIRLLLEYTDSSYVEKKYTLGDAPDYDRSQWLNEKFKLGLDFPNLPYLIDGAHKITQSNAILRYIARKHNLCGETEEEKIRVDILENQVMDNHMELVRLCYDPDFEKLKPKYLEELPEKLKLYSEFLGKRPWFAGDKITFVDFLAYDVLDMKRIFEPKCLDAFLNLKDFISRFEGLKKISAYMKSSQFLRGLLFGKSATWNSK
Postać fizyczna
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)