Kluczowe dokumenty
SAB1410523
Sigma-Aldrich
Anti-GGT1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD224, D22S672, D22S732, GGT, GTG, MGC96892, MGC96904, MGC96963
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 61.4 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GGT1(2678)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The enzyme encoded by this gene catalyzes the transfer of the glutamyl moiety of glutathione to a variety of amino acids and dipeptide acceptors. The enzyme is composed of a heavy chain and a light chain, which are derived from a single precursor protein, and is present in tissues involved in absorption and secretion. This enzyme is a member of the gamma-glutamyltransferase protein family, of which many members have not yet been fully characterized and some of which may represent pseudogenes. This gene is classified as type I gamma-glutamyltransferase. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogen
GGT1 (NP_005256.2, 1 a.a. ~ 569 a.a) full-length human protein.
Sequence
MKKKLVVLGLLAVVLVLVIVGLCLWLPSASKEPDNHVYTRAAVAADAKQCSKIGRDALRDGGSAVDAAIAALLCVGLMNAHSMGIGGGLFLTIYNSTTRKAEVINAREVAPRLAFATMFNSSEQSQKGGLSVAVPGEIRGYELAHQRHGRLPWARLFQPSIQLARQGFPVGKGLAAALENKRTVIEQQPVLCEVFCRDRKVLREGERLTLPQLADTYETLAIEGAQAFYNGSLTAQIVKDIQAAGGIVTAEDLNNYRAELIEHPLNISLGDVVLYMPSAPLSGPVLALILNILKGYNFSRESVESPEQKGLTYHRIVEAFRFAYAKRTLLGDPKFVDVTEVVRNMTSEFFAAQLRAQISDDTTHPISYYKPEFYTPDDGGTAHLSVVAEDGSAVSATSTINLYFGSKVRSPVSGILFNNEMDDFSSPSITNEFGVPPSPANFIQPGKQPLSSMCPTIMVGQDGQVRMVVGAAGGTQITTATALAIIYNLWFGYDVKRAVEEPRLHNQLLPNVTTVERNIDQAVTAALETRHHHTQIASTFIAVVQAIVRTAGGWAAASDSRKGGEPAGY
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3