Kluczowe dokumenty
SAB1410520
Sigma-Aldrich
Anti-BSCL2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GNG3LG, HMN5, MGC4694, SPG17
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44.5 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BSCL2(26580)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko seipin, które znajduje się w retikulum endoplazmatycznym i może być ważne dla morfologii kropelek lipidów. Mutacje w tym genie są związane z wrodzoną uogólnioną lipodystrofią typu 2 lub zespołem Berardinellego-Seipa, rzadką chorobą autosomalną recesywną charakteryzującą się prawie całkowitym brakiem tkanki tłuszczowej i ciężką insulinoopornością. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
BSCL2 (AAH09866.2, 1 a.a. ~ 400 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MVNDPPVPALLWAQEVGQVLAGRARRLLLQFGVLFCTILLLLWVSVFLYGSFYYSYMPTVSHLSPVHFYYRTDCDSSTTSLCSFPVANVSLTKGGRDRVLMYGQPYRVTLELELPESPVNQDLGMFLVTISCYTRGGRIISTSSRSVMLHYRSDLLQMLDTLVFSSLLLFGFAEQKQLLEVELYADYRENSYVPTTGAIIEIHSKRIQLYGAYLRIHAHFTGLRYLLYNFPMTCAFIGVASNFTFLSVIVLFSYMQWVWGGIWPRHRFSLQVNIRKRDNSRKEVQRRISAHQPGAGPEGQEESTPQSDVTEDGESPEDPSGTEGQLSEEEKPDQQPLSGEEELEPEASDGSGSWEDAALLTEANLPAPAPASASAPVLETLGSSEPAGGALRQRPTCSSS
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)