Key Documents
SAB1410364
Sigma-Aldrich
Anti-FABP7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
B-FABP, BLBP, DKFZp547J2313, FABPB, MRG
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 14.9 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FABP7(2173)
Opis ogólny
The protein encoded by this gene is a brain fatty acid binding protein. Fatty acid binding proteins (FABPs) are a family of small, highly conserved, cytoplasmic proteins that bind long-chain fatty acids and other hydrophobic ligands. FABPs are thought to play roles in fatty acid uptake, transport, and metabolism. (provided by RefSeq)
Immunogen
FABP7 (NP_001437.1, 1 a.a. ~ 132 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVEAFCATWKLTNSQNFDEYMKALGVGFATRQVGNVTKPTVIISQEGDKVVIRTLSTFKNTEISFQLGEEFDETTADDRNCKSVVSLDGDKLVHIQKWDGKETNFVREIKDGKMVMTLTFGDVVAVRHYEKA
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
June-Hee Park et al.
PloS one, 9(5), e94755-e94755 (2014-05-14)
Dividing cells can be detected in the live brain by positron emission tomography or optical imaging. Here we apply proton magnetic resonance spectroscopy (1HMRS) and a widely used spectral fitting algorithm to characterize the effect of increased neurogenesis after electroconvulsive