Kluczowe dokumenty
SAB1410304
Sigma-Aldrich
Anti-TRDMT1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DNMT2, M.HsaIIP, PuMet, RNMT1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRDMT1(1787)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko odpowiedzialne za metylację RNA przenoszącego kwas asparaginowy. Chociaż podobny w sekwencji i strukturze do metylotransferaz cytozyny DNA, gen ten jest odrębny i wysoce konserwatywny w swojej funkcji między taksonami. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu kodującymi różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
TRDMT1 (AAH47733.1, 1 a.a. ~ 391 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MEPLRVLELYSGVGGMHHALRESCIPAQVVAAIDVNTVANEVYKYNFPHTQLLAKTIEGITLEEFDRLSFDMILMSPPCQPFTRIGRQGDMTDSRTNSFLYILDILPRLQKLPKYILLENVKGFEVSSTRDLLIQTIENCGFQYQEFLLSPTSLGIPNSRLRYFLIAKLQSEPLPFQAPGQVLMEFPKIESVHPQKYAMDVENKIQEKNVEPNISFDGSIQCSGKDAILFKLETAEEIHRKNQQDSDLSVKMLKDFLEDDTDVNQYLLPPKSLLRYALLLDIVQPTCRRSVCFTKGYGSYIEGTGSVLQTAEDVQVENIYKSLTNLSQEEQITKLLILKLRYFTPKEIANLLGFPPEFGFPEKITVKQRYRLLGNSLNVHVVAKLIKILYE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)