Kluczowe dokumenty
SAB1410252
Sigma-Aldrich
Anti-CSNK2A1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CK2A1, CKII
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 45.1 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CSNK2A1(1457)
Opis ogólny
Kinaza kazeinowa II jest serynowo-treoninową kinazą białkową, która fosforyluje kwaśne białka, takie jak kazeina. Kinaza istnieje jako tetramer i składa się z podjednostki alfa, podjednostki alfa-prime i dwóch podjednostek beta. Podjednostki alfa zawierają aktywność katalityczną, podczas gdy podjednostki beta ulegają autofosforylacji. Białko kodowane przez ten gen reprezentuje podjednostkę alfa. Podczas gdy gen ten znajduje się na chromosomie 20, powiązany transkrybowany pseudogen znajduje się na chromosomie 11. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące dwa różne białka. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CSNK2A1 (NP_001886.1, 1 a.a. ~ 391 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSGPVPSRARVYTDVNTHRPREYWDYESHVVEWGNQDDYQLVRKLGRGKYSEVFEAINITNNEKVVVKILKPVKKKKIKREIKILENLRGGPNIITLADIVKDPVSRTPALVFEHVNNTDFKQLYQTLTDYDIRFYMYEILKALDYCHSMGIMHRDVKPHNVMIDHEHRKLRLIDWGLAEFYHPGQEYNVRVASRYFKGPELLVDYQMYDYSLDMWSLGCMLASMIFRKEPFFHGHDNYDQLVRIAKVLGTEDLYDYIDKYNIELDPRFNDILGRHSRKRWERFVHSENQHLVSPEALDFLDKLLRYDHQSRLTAREAMEHPYFYTVVKDQARMGSSSMPGGSTPVSSANMMSGISSVPTPSPLGPLAGSPVIAAANPLGMPVPAAAGAQQ
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)