Kluczowe dokumenty
SAB1410245
Sigma-Aldrich
Anti-CRYM antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DFNA40, THBP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33.8 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRYM(1428)
Opis ogólny
Krystaliny są podzielone na dwie klasy: specyficzne dla taksonu i wszechobecne. Pierwsza klasa jest również nazywana krystalinami ograniczonymi filogenetycznie. Druga klasa stanowi główne białka soczewki oka kręgowców i utrzymuje przezroczystość i współczynnik załamania soczewki. Gen ten koduje specyficzne dla taksonu białko krystaliny, które wiąże NADPH i ma podobieństwo sekwencji do bakteryjnych cyklodeaminaz ornitynowych. Kodowane białko nie pełni roli strukturalnej w tkance soczewki, a zamiast tego wiąże hormon tarczycy dla możliwych ról regulacyjnych lub rozwojowych. Dla tego genu znaleziono wiele alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CRYM (NP_001879.1, 1 a.a. ~ 314 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MSRVPAFLSAAEVEEHLRSSSLLIPPLETALANFSSGPEGGVMQPVRTVVPVTKHRGYLGVMPAYSAAEDALTTKLVTFYEDRGITSVVPSHQATVLLFEPSNGTLLAVMDGNVITAKRTAAVSAIATKFLKPPSSEVLCILGAGVQAYSHYEIFTEQFSFKEVRIWNRTKENAEKFADTVQGEVRVCSSVQEAVAGADVIITVTLATEPILFGEWVKPGAHINAVGASRPDWRELDDELMKEAVLYVDSQEAALKESGDVLLSGAEIFAELGEVIKGVKPAHCEKTTVFKSLGMAVEDTVAAKLIYDSWSSGK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)