Kluczowe dokumenty
SAB1410199
Sigma-Aldrich
Anti-CIRBP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CIRP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IF
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
1
metody:
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 18.6 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CIRBP(1153)
Immunogen
CIRBP (NP_001271.1, 1 a.a. ~ 172 a.a) full-length human protein.
Sequence
MASDEGKLFVGGLSFDTNEQSLEQVFSKYGQISEVVVVKDRETQRSRGFGFVTFENIDDAKDAMMAMNGKSVDGRQIRVDQAGKSSDNRSRGYRGGSAGGRGFFRGGRGRGRGFSRGGGDRGYGGNRFESRSGGYGGSRDYYSSRSQSGGYSDRSSGGSYRDSYDSYATHNE
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wen Hao Ren et al.
Medical oncology (Northwood, London, England), 31(8), 120-120 (2014-07-17)
Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is the most common head and neck malignancy. Here, we evaluated the expression of cold-inducible RNA-binding protein (CIRP) and toll-like receptors 4 (TLR4) in OSCC tissues with immunohistochemistry. Using biostatistical methods designed to assess the