Kluczowe dokumenty
SAB1410118
Sigma-Aldrich
Anti-CES1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 62.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CES1(1066)
Opis ogólny
Karboksylesteraza 1 jest członkiem dużej rodziny wielu genów. Enzymy kodowane przez te geny są odpowiedzialne za hydrolizę narkotyków zawierających wiązania estrowe i amidowe, takich jak kokaina i heroina. Hydrolizują również długołańcuchowe estry i tioestry kwasów tłuszczowych. Enzym ten jest znany z hydrolizy estrów aromatycznych i alifatycznych i jest niezbędny do estryfikacji cholesterolu w komórkach. Może również odgrywać rolę w detoksykacji w płucach i/lub ochronie ośrodkowego układu nerwowego przed związkami estrowymi lub amidowymi. Niedobór karboksyloesterazy może być związany z chłoniakiem nieziarniczym lub białaczką limfocytową B-komórkową. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące trzy różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
CES1 (AAH12418.1, 1 a.a. ~ 566 a.a.) białko ludzkie o pełnej długości.
Sequence
MWLPALVLATLAASAAWGHPSSPPVVDTVHGKVLGKFVSLEGFAQPVAIFLGIPFAKPPLGPLRFTPPQPAEPWSFVKNATSYPPMCTQDPKAGQLLSELFTNRKENIPLKLSEDCLYLNIYTPADLTKKNRLPVMVWIHGGGLMVGAASTYDGLALAAHENVVVVTIQYRLGIWGFFSTGDEHSRGNWGHLDQVAALRWVQDNIASFGGNPGSVTIFGESAGGESVSVLVLSPLAKNLFHRAISESGVALTSVLVKKGDVKPLAEQIAITAGCKTTTSAVMVHCLRQKTEEELLETTLKMKFLSLDLQGDPRESQPLLGTVIDGMLLLKTPEELQAERNFHTVPYMVGINKQEFGWLIPMLMSYPLSEGQLDQKTAMSLLWKSYPLVCIAKELIPEATEKYLGGTDDTVKKKDLFLDLIADVMFGVPSVIVARNHRDAGAPTYMYEFQYRPSFSSDMKPKTVIGDHGDELFSVFGAPFLKEGASEEEIRLSKMVMKFWANFARNGNPNGEGLPHWPEYNQKEGYLQIGANTQAAQKLKDKEVAFWTNLFAKKAVEKPPQTEHIEL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)