Kluczowe dokumenty
SAB1410111
Sigma-Aldrich
Anti-CDC42EP3 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
BORG2, CEP3, FLJ46903, UB1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 27.7 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
CDC42, a small Rho GTPase, regulates the formation of F-actin-containing structures through its interaction with the downstream effector proteins. The protein encoded by this gene is a member of the Borg family of CDC42 effector proteins. Borg family proteins contain a CRIB (Cdc42/Rac interactive-binding) domain. They bind to, and negatively regulate the function of, CDC42. This protein can interact with CDC42, as well as with the ras homolog gene family, member Q (ARHQ/TC10). Expression of this protein in fibroblasts has been shown to induce pseudopodia formation. (provided by RefSeq)
Immunogen
CDC42EP3 (NP_006440.2, 1 a.a. ~ 254 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPAKTPIYLKAANNKKGKKFKLRDILSPDMISPPLGDFRHTIHIGKEGQHDVFGDISFLQGNYELLPGNQEKAHLGQFPGHNEFFRANSTSDSVFTETPSPVLKNAISLPTIGGSQALMLPLLSPVTFNSKQESFGPAKLPRLSCEPVMEEKAQEKSSLLENGTVHQGDTSWGSSGSASQSSQGRDSHSSSLSEQYPDWPAEDMFDHPTPCELIKGKTKSEESLSDLTGSLLSLQLDLGPSLLDEVLNVMDKNK
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3