Kluczowe dokumenty
SAB1410029
Sigma-Aldrich
Anti-RBM19 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
DKFZp586F1023, KIAA0682, NPO
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
IF
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 107.3 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RBM19(9904)
Opis ogólny
This gene encodes a nucleolar protein that contains six RNA-binding motifs. The encoded protein may be involved in regulating ribosome biogenesis. Multiple alternatively spliced variants, encoding the same protein, have been identified
Immunogen
RBM19 (NP_057280.1, 1 a.a. ~ 960 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRLIVKNLPNGMKEERFRQLFAAFGTLTDCSLKFTKDGKFRKFGFIGFKSEEEAQKAQKHFNKSFIDTSRITVEFCKSFGDPAKPRAWSKHAQKPSQPKQPPKDSTTPEIKKDEKKKKVAGQLEKLKEDTEFQEFLSVHQRRAQAATWANDGLDAEPSKGKSKPASDYLNFDSDSGQESEEEGAGEDLEEEASLEPKAAVQKELSDMDYLKSKMVKAGSSSSSEEEESEDEAVHCDEGSEAEEEDSSATPVLQERDSKGAGQEQGMPAGKKRPPEARAETEKPANQKEPTTCHTVKLRGAPFNVTEKNVMEFLAPLKPVAIRIVRNAHGNKTGYIFVDFSNEEEVKQALKCNREYMGGRYIEVFREKNVPTTKGAPKNTTKSWQGRILGENEEEEDLAESGRLFVRNLPYTSTEEDLEKLFSKYGPLSELHYPIDSLTKKPKGFAFITFMFPEHAVKAYSEVDGQVFQGRMLHVLPSTIKKEASEDASALGSSSYKKKKEAQDKANSASSHNWNTLFMGPNAVADAIAQKYNATKSQVFDHETKGSVAVRVALGETQLVQEVRRFLIDNGVSLDSFSQAAAERSKTVILVKNLPAGTLAAELQETFGHFGSLGRVLLPEGGITAIVEFLEPLEARKAFRHLAYSKFHHVPLYLEWAPVGVFSSTAPQKKKLQDTPSEPMEKDPAEPETVPDGETPEDENPTEEGADNSSAKMEEEEEEEEEEEESLPGCTLFIKNLNFDTTEEKLKEVFSKVGTVKSCSISKKKNKAGVLLSMGFGFVEYRKPEQAQKALKQLQGHVVDGHKLEVRISERATKPAVTLARKKQVPRKQTTSKILVRNIPFQAHSREIRELFSTFGELKTVRLPKKMTGTGTHRGFGFVDFLTKQDAKRAFNALCHSTHLYGRRLVLEWADSEVTLQALRQKTAAHFHEPPKKKRSVVLDEILEQLEGSDSDSEEQTLQL
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)